Merck
67884
Supelco
Fluorescein Natriumsalz-CAPS -Lösung
for fluorescence, ≥95.0% (HPLC)
Größe auswählen
10 ML
77,50 €
77,50 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 ML
77,50 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12190000
NACRES:
NA.21
77,50 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
for fluorescence
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (HPLC)
Konzentration
1 mM fluorescein sodium salt in 20 mM CAPS, pH 10.0
λmax
490 nm±5 nm
Fluoreszenz
λex 490 nm; λem 514 nm in 20 mM CAPS, pH 10.0
Nachweisverfahren
fluorometric
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
empfohlene Lagerungstemperatur 15°C
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)