Merck
62226
Supelco
2-[(RS)-(4-Methylphenyl)-phenylmethoxy]-N,N-dimethylethanamin -hydrochlorid
pharmaceutical impurity standard
Synonym(e):
Diphenhydramine impurity B (PhEur), 2-[(4-Methyl-α-phenylbenzyl)-oxy]-ethyl-(dimethyl)-ammoniumchlorid, 4-Methyldiphenhydramin -hydrochlorid, N,N-Dimethyl-2-[(4-methylphenyl)-phenylmethoxy]-ethanamin -hydrochlorid, Neobenodine
Größe auswählen
50 MG
239,00 €
239,00 €
Versandbereit am03. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
239,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H23NO · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
305.84
Beilstein:
3743293
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
239,00 €
Versandbereit am03. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Verunreinigungen
≤0.5% water
Anwendung(en)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CN(C)CCOC(C1=CC=C(C)C=C1)C2=CC=CC=C2.Cl
InChI
1S/C18H23NO.ClH/c1-15-9-11-17(12-10-15)18(20-14-13-19(2)3)16-7-5-4-6-8-16;/h4-12,18H,13-14H2,1-3H3;1H
InChIKey
BNFDLGUZDIWYJK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)