Merck
61224
Supelco
4-(Dimethylamino)-benzoesäure-N-succinimidylester
for HPLC derivatization, LiChropur, ≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
1-{[4-(Dimethylamino)-benzoyl]-oxy}-pyrrolidin-2,5-dion, 4-(Dimethylamino)-benzoesäure- 2,5-dioxo-1-pyrrolidinylester, N-Succinimidyl-4-dimethylaminobenzoat
Größe auswählen
500 MG
568,00 €
568,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
568,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H14N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.26
Beilstein:
1479401
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
568,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
derivatization grade ((HPLC))
for HPLC derivatization
LiChropur
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
solid
Methode(n)
HPLC: suitable
SMILES String
CN(C)C1=CC=C(C(ON(C(CC2)=O)C2=O)=O)C=C1
InChI
1S/C13H14N2O4/c1-14(2)10-5-3-9(4-6-10)13(18)19-15-11(16)7-8-12(15)17/h3-6H,7-8H2,1-2H3
InChIKey
FNGFZOAQGYOQTG-UHFFFAOYSA-N
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)