Merck
GF56924466
Bismuth-lead alloy, Bi55.5Pb44.5
100g lump, 100mm max. lump size
Synonym(e):
BI076100
About This Item
UNSPSC-Code:
12141706
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 569-244-66
Gewicht
100 g
Max. Stückgröße
100 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2
Zielorgane
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)