Merck
46883-U
Sigma-Aldrich
ProClin 950 -Lösung
pkg of 3.6 L, ProClin preservative for use in IVD manufacturing, MIT 9.5 %
Synonym(e):
9,5%ige Lösung aus 2-Methyl-4-Isothiazolin-3-on, 2-Methyl-4-isothiazolin-3-on -Lösung
About This Item
UNSPSC-Code:
12352201
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
liquid
Haltbarkeit
3 yr
Zusammensetzung
MIT, 9.5%
Verpackung
pkg of 3.6 L
Parameter
<90 °C operating temperature
Farbe
colorless to light yellow
Matrix
Water
pH Betriebsbereich
2-12
pH-Bereich
3-6
bp
100 °C
mp (Schmelzpunkt)
-20--15 °C
Löslichkeit
water: soluble at 20 °C
Dichte
1.020 g/cm3 at 25 °C
Anwendung
ProClin-Konservierungsmittel werden bei Kontakt mit mikrobiellen Organismen aufgrund ihrer Fähigkeit, schnell in Zellmembranen einzudringen, umgehend mikrostatisch und hemmen spezifische Enzyme, die für die Zellatmung von hoher Bedeutung sind. Da ProClin an mehreren spezifischen Stellen toxisch wirkt, können Mikroorganismen keine hohe Resistenz entwickeln, weshalb ProClin selbst bei längerer Lagerung der IVD-Komponenten eine hohe Wirksamkeit aufweist.
Rechtliche Hinweise
ProClin is a trademark of LANXESS Corp.
Haftungsausschluss
Das Produkt ist nicht für die Verwendung als Biozid gemäß den globalen Biozid-Vorschriften vorgesehen, u. a. dem Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act der US-amerikanischen EPA, der Europäischen Biozid-Produktverordnung, der kanadischen Behörde für Schädlingsbekämpfung, der türkischen Biozid-Produktverordnung, Koreas Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) und andere.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)