Merck
725765
Sigma-Aldrich
2-Methyl-4-isothiazolin-3-on
95%
Synonym(e):
2-Methyl-3(2H)-isothiazolon
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H5NOS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
115.15
Beilstein:
606203
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Assay
≥94.0% (GC)
95%
Form
lumps
Verunreinigungen
≤5% water
SMILES String
CN1SC=CC1=O
InChI
1S/C4H5NOS/c1-5-4(6)2-3-7-5/h2-3H,1H3
InChIKey
BEGLCMHJXHIJLR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Einblicke in die Mechanismen der Variation innerhalb einer Art hinsichtlich der Empfindlichkeit gegenüber Chemikalien: Eine Fallstudie mit Daphnien, die dem Biozid CMIT/MIT ausgesetzt waren: Diese Studie untersucht die unterschiedliche Empfindlichkeit von Daphnien gegenüber 2-Methyl-4-isothiazolin-3-on und hebt die biochemischen Mechanismen hervor, die diesen Variationen zugrunde liegen. Die Ergebnisse liefern wichtige Erkenntnisse für Umweltsicherheitsbewertungen (Kim et al., 2023).
  • Auswirkungen des Biozids Methylisothiazolinon auf Wundheilung und Schwanzregeneration bei Xenopus laevis: Die Studie untersucht die Auswirkungen von 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one auf regenerative Prozesse bei Amphibien und trägt so zum Verständnis seiner biologischen Wirkung und seiner potenziellen Toxizität bei (Delos Santos et al., 2016).
  • T-Zell-lymphomatoide Kontaktdermatitis: Ein schwieriger Fall und Überprüfung der Literatur: Diese Übersichtsarbeit enthält Diskussionen zur 2-Methyl-4-isothiazolin-3-on-induzierten Kontaktdermatitis und liefert wertvolle Informationen für dermatologische Anwendungen und Sicherheitsbewertungen (Knackstedt und Zug, 2015).
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Wolfgang Uter et al.
Contact dermatitis, 67(3), 125-129 (2012-05-09)
The preservative methylchloroisothiazolinone (MCI)/methylisothiazo- linone (MI) is an important allergen, and has thus been subject to regulation in some areas of exposure, mainly in cosmetics. To examine whether a decline in sensitization prevalence and intensity of elicitation (by the patch
Kevin H Gardner et al.
Archives of dermatology, 146(8), 886-890 (2010-06-23)
Methylchloroisothiazolinone/methylisothiazolinone (MCI/MI), a common preservative in some brands of moist toilet paper (baby wipes and moist towelettes), has been reported to be a cause of allergic contact dermatitis. However, few cases have been reported in the United States. We report
Johannes Geier et al.
Contact dermatitis, 67(6), 334-341 (2012-09-22)
The frequency of sensitization to methylchloroisothiazolinone (MCI)/ methylisothiazolinone (MI) observed in the Information Network of Departments of Dermatology (IVDK) was constantly around 2.1% from 1998 to 2009. After that, it increased to 3.9% in 2011, paralleled by an increase in
Juan García-Gavín et al.
Contact dermatitis, 63(2), 96-101 (2010-07-16)
A few cases on primary sensitization by, and occupational contact dermatitis from, methylisothiazolinone in paints and glues have been published. In cosmetics, methylisothiazoline (MI) is permitted in a concentration of 100 p.p.m., while 15 p.p.m. for the mixture of methylchloroisothiazolinone
Paula Maio et al.
Cutaneous and ocular toxicology, 31(2), 151-153 (2011-11-05)
Several preservatives are currently allowed in cosmetic products in the EU. However, only a few of them are strongly represented on the market: formaldehyde, parabens, formaldehyde releasers and methylchoroisothiazolinone/methylisothiazolinone (MCI/MI). MCI/MI has been widely used during recent years for the