45630
Erucasäure
technical, ~90% (GC)
Synonym(e):
cis-13-Docosensäure, Prifac 2990
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical
Assay
~90% (GC)
Form
powder or crystals
bp
358 °C/400 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
28-32 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C22H42O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h9-10H,2-8,11-21H2,1H3,(H,23,24)/b10-9-
InChIKey
DPUOLQHDNGRHBS-KTKRTIGZSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup