Merck
43612
Supelco
Glyoxal -Lösung
~40% in H2O, for HPLC derivatization, LiChropur
Synonym(e):
Ethandial, Oxalaldehyd
About This Item
Lineare Formel:
OHCCHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
58.04
Beilstein:
1732463
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116105
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
for HPLC derivatization
LiChropur
Qualitätsniveau
Form
liquid
Konzentration
38.0-42.0%
~40% in H2O
Methode(n)
HPLC: suitable
SMILES String
[H]C(=O)C([H])=O
InChI
1S/C2H2O2/c3-1-2-4/h1-2H
InChIKey
LEQAOMBKQFMDFZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
suitable for HPLC derivatization
Sonstige Hinweise
Dieses Glyoxal ist zusammengesetzt aus 3 mol Glyoxal und 2 mol Wasser in einer relativ stabilen Konfiguration.
Vorsicht
May precipitate on storage; redissolve at 50-60 °C.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Precolumn derivatization with glyoxal as a new approach to the highly sensitive HPLC-UV determination of unsymmetrical dimethylhydrazine.
Smirnov, R. S., et al.
Journal of Analytical Chemistry, 68, 837-844 (2013)