This glyoxal is not deionized. As mentioned in the DESCRIPTION section under 'Other Notes', the form of glyoxal is composed of 3 moles of glyoxal and 2 moles of water in a relatively stable configuration.
Wichtige Dokumente
50649
Glyoxal -Lösung
for molecular biology, BioReagent, ~40% in H2O (~8.8 M)
Synonym(e):
Ethandial, Oxalaldehyd
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for molecular biology
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioReagent
Form
liquid
Konzentration
~40% in H2O (~8.8 M)
Verunreinigungen
DNases, none detected
RNases, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
Brechungsindex
n20/D 1.409
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤300 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]C(=O)C([H])=O
InChI
1S/C2H2O2/c3-1-2-4/h1-2H
InChIKey
LEQAOMBKQFMDFZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- nucleic acid denaturation
- binding of DNA/RNA to nitrocellulose membrane
Sonstige Hinweise
Vorsicht
Prinzip
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
Is this glyoxal deionized?
1 Antwort-
Hilfreich?