428698
Ambersep (formerly Dowex) Retardion 11A8 Ion Exchange Resin
50-100 mesh
Größe auswählen
413,70 €
Listenpreis591,00 €Sparen Sie 30%Versandbereit am11. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
413,70 €
Listenpreis591,00 €Sparen Sie 30%Versandbereit am11. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
AmberSep® (früher Dowex) Retardion 11A8, 50-100 mesh
Beschreibung
amphoteric form
Qualitätsniveau
Form
beads
Parameter
70 °C max. temp.
Feuchtigkeit
43-48%
Methode(n)
LPLC: suitable
Farbe
deep yellow, tan
Matrix
amphoteric styrene-divinylbenzene (gel)
Partikelgröße
50-100 mesh
Betriebs-pH-Wert
0-14
Kapazität
0.7 meq/mL by wetted bed volume
Trenntechnik
mixed mode
Anwendung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?