Wichtige Dokumente
42077
Natriumcyanoborhydrid
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Natriumcyanotrihydridoborat
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (wt., redox titration)
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Verunreinigungen
≤1000 ppm residual solvent (tetrahydrofuran)
≤3000 ppm residual solvent (toluene)
mp (Schmelzpunkt)
>242 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
H2O: 100 mg/mL, clear to faintly turbid, colorless
Anionenspuren
(may contain traces of cyanide and borohydride)
Kationenspuren
Ag: ≤2.5 mg/kg
Cd: ≤2.5 mg/kg
Cr: ≤2.5 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Mo: ≤2.5 mg/L
Ni: ≤2.5 mg/kg
Eignung
suitable for manufacturing use
SMILES String
[Na+].[BH3-]C#N
InChI
1S/CH3BN.Na/c2-1-3;/h2H3;/q-1;+1
InChIKey
CVDUGUOQTVTBJH-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
158.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
70 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?