Wichtige Dokumente
41647
Dimethylsulfoxid
puriss., absolute, over molecular sieve (H2O ≤0.005%), ≥99.5% (GC)
Synonym(e):
DMSO, Methylsulfoxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2.7 (vs air)
Dampfdruck
0.42 mmHg ( 20 °C)
Qualität
absolute
puriss.
over molecular sieve (H2O ≤0.005%)
Assay
≥99.5% (GC)
Selbstzündungstemp.
573 °F
Expl.-Gr.
42 %, 63 °F
Verunreinigungen
≤0.005% water
water
Brechungsindex
n20/D 1.479 (lit.)
n20/D 1.479
bp
189 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
16-19 °C (lit.)
Dichte
1.10 g/mL (lit.)
SMILES String
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChIKey
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Vorsicht
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?