Merck
37212
Supelco
Ammonium-Testkit Quantofix®
10-400 mg/L (ammonium)
Synonym(e):
Quantofix® Ammonium-Testkit
About This Item
UNSPSC-Code:
41113319
Beschreibung
semi-quantitative
spezifische(r) Analyt(en)
ammonium
Messbereich
10-400 mg/L (ammonium)
Anwendung(en)
agriculture
environmental
food and beverages
general analytical
Nachweisverfahren
colorimetric
Allgemeine Beschreibung
Inhalt:
Set inklusive Reagenzien und Teststäbchen für 100 Bestimmungen.
Lagerbedingungen:
Teststäbchen vor Sonnenlicht und Feuchtigkeit schützen. Dose kühl und trocken aufbewahren (Lagertemperatur nicht über +30 °C).
Abstufung:
0 - 10 - 25 - 50 - 100 - 200 - 400 mg/l NH4+
Anwendung
It was used in testing ammonia concentration of Serratia odorifera and also in establishing a calibration curve with 0.5-50 μmol concentrations of ammonia; in an attempt to analyse volatile emission and understand biological impact of volatile compounds on Arabidopsis thaliana.
Rechtliche Hinweise
Quantofix is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co., KG
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Marco Kai et al.
Applied microbiology and biotechnology, 88(4), 965-976 (2010-08-19)
Bacteria emit a wealth of volatiles. The combination of coupled gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) and proton-transfer-reaction mass spectrometry (PTR-MS) analyses provided a most comprehensive profile of volatiles of the rhizobacterium Serratia odorifera 4Rx13. An array of compounds, highly dominated by