MAK310
Ammonia Assay Kit
sufficient for 200 fluorometric tests
Synonym(e):
Ammonia Quantitative Test Kit
About This Item
Empfohlene Produkte
Nachweisverfahren
fluorometric
Relevante Krankheit(en)
genitourinary disorders; gastrointestinal diseases
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Eignung
Prinzip
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Flammpunkt (°F)
188.6 °F
Flammpunkt (°C)
87 °C