Merck
1.10020
Supelco
Nitrate Test Strips, colorimetric
greener alternative
10-500 mg/L (NO₃⁻), MQuant®, for use with MQuant® StripScan App
Synonym(e):
Chemische Nitrat-Teststreifen
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Nitrat-Test, colorimetric, 10-500 mg/L (NO3-), for use with MQuant® StripScan App
Beschreibung
semi-quantitative
Qualitätsniveau
Produktlinie
MQuant®
spezifische(r) Analyt(en)
nitrate
Eignung der Reaktion
reaction type: Griess reaction
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Messbereich
10-500 mg/L (NO3-)
Kompatibilität
for use with MQuant® StripScan App
Nachweisverfahren
colorimetric
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Methode: kolorimetrisch mit Teststreifen, 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/l (NO3-), MQuant®
Die MQuant® Nitrat-Teststreifen können für die schnelle und einfache Überwachung von Trink-, Prozess- und Abwasser sowie Aquarienwasser verwendet werden, in denen Grenzwerte schnell überschritten werden können. Sie können auch zur Bestimmung von Nitrat in Lebensmitteln, wie z. B. in Kartoffeln, verwendet werden. Auf den Streifen werden Nitrationen durch ein Reduktionsmittel zu Nitritionen reduziert, die anschließend zu einem rotvioletten Farbstoff reagieren. Die Nitratkonzentration wird durch Sichtvergleich der Reaktionszone des Teststreifens mit den Feldern einer Farbskala semiquantitativ gemessen. Jeder Streifen enthält auch eine zweite Reaktionszone (Warnzone), deren Farbe sich in Gegenwart von Nitritionen ändert. Die Teststreifen sind ideal für die wirtschaftliche und schnelle Voruntersuchung einer Probe, um die Nitratkonzentration und einen möglichen Verdünnungsfaktor zu bestimmen, bevor eine quantitative Methode wie ein Spectroquant® Nitrat-Test angewandt wird.
Design für Nachhaltigkeitsvorteile:
Wir setzen uns für Umweltschutz und Nachhaltigkeit ein und suchen ständig nach Möglichkeiten, um die Produkte in unserem Portfolio zu verbessern. Kürzlich haben wir untersucht, wie wir die Umweltauswirkungen der Produktreihe der MQuant®-Teststreifen minimieren können, ohne die Produktleistung zu beeinträchtigen.
Dieses Produkt hat von folgenden Änderungen profitiert:
  • Verringerung der Teststreifenbreite
  • Recyceltes Aluminiumröhrchen
  • Digitale Bedienanleitung
Erfahren Sie mehr über die Initiative: Kleine Veränderungen an Teststreifen mit großer Auswirkung auf die Umwelt.
Verlinkung
Ersetzt: 10020-1; 10020
Rechtliche Hinweise
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Schritt-für-Schritt-Beschreibung der reflektometrischen Bestimmung von Nitrat in Abwasser nach Reduktion zu Nitrit und Nachweis mit Griess-Reagenz bei Verwendung von Reflectoquant® Teststäbchen und Reflektometer.
Reflectometric determination of nitrate in wastewater using Griess reagent and Reflectoquant® test strips.
Verwandter Inhalt
Die MQuant®-StripScan-App liefert sofortige, zuverlässige Ergebnisse für verschiedene Teststäbchen auf Mobiltelefonen, einschließlich pH-Wert und Härte.
MQuant® StripScan app delivers instant, reliable results for various test strips on mobile phones, including pH and hardness.