Merck
1.00683
Supelco
Ammonium Test, photometric
photometric, 2.0-150 mg/L (NH4-N), 2.6-193 mg/L (NH4+), Spectroquant®
Größe auswählen
100 TESTS
165,00 €
165,00 €
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 TESTS
165,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
NACRES:
NA.24
165,00 €
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Produktbezeichnung
Ammonium-Test, photometric, 2.0-150 mg/L (NH4-N), 2.6-193 mg/L (NH4+), Spectroquant®
Produktlinie
Spectroquant®
Qualitätsniveau
Verwendung
sufficient for 100 tests
spezifische(r) Analyt(en)
ammonium
Messbereich
2.0-150 mg/L (NH4-N)
2.4-193 mg/L (NH3)
2.6-193 mg/L (NH4+)
Methode(n)
photometry: suitable
Kompatibilität
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Nachweisverfahren
photometric (Indophenol blue)
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Verfahren: photometrisch, 2,0–150 mg/l (NH4-N), 2,6–193 mg/l (NH4+), Spectroquant®
Die Methode ist analog zu EPA 350.1, APHA 4500-NH3 F, ISO 7150-1 und DIN 38406-5.
Dieser Spectroquant® Ammonium-Reagenzientest ermöglicht die cyanidfreie Quantifizierung von Ammonium in Abwasser, Grund- und Oberflächenwasser sowie in Meerwasser. Ammonium gelangt typischerweise als Abfluss von gedüngten landwirtschaftlichen Nutzflächen in das Wasser, und erhöhte Werte sind wichtige Indikatoren für eine fäkale Verunreinigung.
Weitere Anwendungsbereiche sind die Analyse von Lebensmitteln und Getränken sowie von Umwelt- und Landwirtschaftsproben (z. B. Boden).
Die Spectroquant® Reagenzien-Testkits enthalten hoch stabile, gebrauchsfertige Reagenziengemische, um Analysen gemäß den im beiliegenden Anleitungsblatt beschriebenen Verfahren durchzuführen.
All unsere Küvetten- und Reagenzien-Testkits sind mit einer eindeutigen Live ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Rechtliche Hinweise
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Ammonium ist die natürlicherweise bevorzugte Stickstoffquelle für das Pflanzenwachstum, und die weltweite Nachfrage nach ökologischen Lebensmitteln steigt.
Ammonium is the naturally preferred source of nitrogen for plant growth and there is an increasing global demand for organic food products.
Schritt-für-Schritt-Beschreibung der photometrischen Bestimmung von Ammoniumionen in Abwasser mit Spectroquant® Testsätzen und Spektralphotometer.
Step-by-step method describing the photometric determination of ammonium ions in effluents using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Alle anzeigen