Wichtige Dokumente
363227
4,4′-Diazidostilben-2,2′-disulfonsäure Dinatriumsalz Hydrat
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
N3C6H3(SO3Na)CH=CHC6H3(N3)SO3Na · xH2O
Molekulargewicht:
466.36 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
173-184 °C (dec.)
SMILES String
O.[O-]S(=O)(=O)c1cc(ccc1\C=C\c2ccc(cc2S([O-])(=O)=O)N=[N+]=N[Na])N=[N+]=N[Na]
InChI
1S/C14H10N6O6S2.2Na.H2O/c15-19-17-11-5-3-9(13(7-11)27(21,22)23)1-2-10-4-6-12(18-20-16)8-14(10)28(24,25)26;;;/h1-8H,(H,21,22,23)(H,24,25,26);;;1H2/q;2*+1;/p-2/b2-1+;;;
InChIKey
GQDMQDHXOKHNMS-YOTINIEPSA-L
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 2
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?