Merck
34881-M
Sigma-Aldrich
Acetonitril
≥99.8% (GC), suitable for HPLC-GC, HPLC
Synonym(e):
ACN, Cyanomethan, Ethylnitril, Methylcyanid
Größe auswählen
1 L
150,00 €
2.5 L
294,00 €
150,00 €
Versandbereit am03. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 L
150,00 €
2.5 L
294,00 €
About This Item
Lineare Formel:
CH3CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
41.05
Beilstein:
741857
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12190000
eCl@ss:
39031501
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.03
bp:
81-82 °C (lit.)
150,00 €
Versandbereit am03. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Acetonitril, suitable for HPLC-GC, ≥99.8% (GC)
Qualität
HPLC grade
Dampfdichte
1.41 (vs air)
Dampfdruck
72.8 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.8% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
973 °F
Expl.-Gr.
16 %
Methode(n)
HPLC-GC: suitable
HPLC: suitable
Verunreinigungen
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.1% water (Karl Fischer)
Durchlässigkeit
200 nm, ≥50%
220 nm, ≥90%
240 nm, ≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−45 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble
Dichte
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
general analytical
Format
neat
SMILES String
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChIKey
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Acetonitril (MeCN) kann als Extraktionslösungsmittel bei der quantitativen Bestimmung von Pestizid-Rückständen in Obst und Gemüse eingesetzt werden.[1]
Sonstige Hinweise
Wichtiger Hinweis
  • Die Artikelnummer 34881-6X1L-M wird eingestellt. Bestellen Sie bitte stattdessen die Einzelflasche 34881-1L-M, die physisch identisch ist und exakt dieselben Spezifikationen aufweist.
Empfohlene Produkte
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Michelangelo Anastassiades et al.
Journal of AOAC International, 86(2), 412-431 (2003-05-02)
A simple, fast, and inexpensive method for the determination of pesticide residues in fruits and vegetables is introduced. The procedure involves initial single-phase extraction of 10 g sample with 10 mL acetonitrile, followed by liquid-liquid partitioning formed by addition of