Wichtige Dokumente
34518
Trifloxystrobin-Metabolit CGA 321113
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
(E)-α-Methoxyimino-2-[(E)-1-(3-trifluormethylphenyl)-ethylidenaminooxymethyl]-phenylessigsäure, Trifloxystrobin Säure
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?