Wichtige Dokumente
32819
Carazolol-d7
VETRANAL®, analytical standard
Synonym(e):
1-(Carbazol-4-yloxy)-3-(isopropyl-d7-amino)-2-propanol, 4-(2-Hydroxy-3-isopropyl-d7-amino-propoxy)-carbazol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
VETRANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
Massenverschiebung
M+7
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(NCC(O)COc1cccc2[nH]c3ccccc3c12)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C18H22N2O2/c1-12(2)19-10-13(21)11-22-17-9-5-8-16-18(17)14-6-3-4-7-15(14)20-16/h3-9,12-13,19-21H,10-11H2,1-2H3/i1D3,2D3,12D
InChIKey
BQXQGZPYHWWCEB-QLWPOVNFSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)