Merck
31678
Supelco
Cloquintocetmexyl
PESTANAL®, analytical standard
Größe auswählen
250 MG
111,00 €
111,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
111,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H22ClNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
335.83
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
111,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
CCCCCC(C)OC(=O)COc1ccc(Cl)c2cccnc12
InChI
1S/C18H22ClNO3/c1-3-4-5-7-13(2)23-17(21)12-22-16-10-9-15(19)14-8-6-11-20-18(14)16/h6,8-11,13H,3-5,7,12H2,1-2H3
InChIKey
COYBRKAVBMYYSF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Cloquintocet-mexyl is a colourless crystalline herbicide safener. It is categorized as Class III toxin.[1]
Anwendung
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Rechtliche Hinweise
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Urinary bladder
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
384.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
196 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Kalyani Paranjape
The Pesticide Encyclopedia, 110-110 (2014)