Merck
306509
Sigma-Aldrich
Reaktivorange 16
Dye content ≥70 %
Synonym(e):
Remazol Brillantorange 3R
Größe auswählen
100 G
159,00 €
159,00 €
Versandbereit am11. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
159,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H17N3Na2O11S3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
617.54
Farbindexnummer:
17757
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
159,00 €
Versandbereit am11. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>70% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
Zusammensetzung
Dye content, ≥70%
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
λmax
388 nm
494 nm (2nd)
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Na+].[Na+].CC(=O)Nc1ccc2cc(c(\N=N\c3ccc(cc3)S(=O)(=O)CCOS([O-])(=O)=O)c(O)c2c1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H19N3O11S3.2Na/c1-12(24)21-15-3-2-13-10-18(36(28,29)30)19(20(25)17(13)11-15)23-22-14-4-6-16(7-5-14)35(26,27)9-8-34-37(31,32)33;;/h2-7,10-11,25H,8-9H2,1H3,(H,21,24)(H,28,29,30)(H,31,32,33);;/q;2*+1/p-2/b23-22+;;
InChIKey
DHHGSXPASZBLGC-VPMNAVQSSA-L
Allgemeine Beschreibung
Reactive Orange 16 is an anionic dye. It belongs to the class of azo dyes. It can be biodegraded by the yeast Consortium Spp.[1]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Hatice Atacag Erkurt
Biodegradation of Azo Dyes (2010)