Wichtige Dokumente
131903
Tetraethylorthosilikat
reagent grade, 98%
Synonym(e):
Orthokieselsäure-Tetraethylester, Silizium-Tetraethoxid, TEOS, Tetraethoxysilan, Tetraethoxysilizium(IV), Tetraethylsilikat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Qualitätsniveau
Dampfdichte
7.2 (vs air)
Dampfdruck
<1 mmHg ( 20 °C)
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.382 (lit.)
bp
168 °C (lit.)
Dichte
0.933 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CCO[Si](OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H20O4Si/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4/h5-8H2,1-4H3
InChIKey
BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- als Antisolvent zur Herstellung einer effizienten Perowskitschicht für invertierte planare Solarzellen mit verbesserter Effizienz und Reproduzierbarkeit der Leistungsumwandlung. TEOS trägt dazu bei, hochwertige Perowskitfolien mit verringerter Fehlerdichte und damit einer langsameren Trägerrekombination zu erzielen.
- als Solgel-Vorstufe zur Synthese von antireflektierenden selbstreinigenden SiO2-TiO2-Beschichtungen für Solarzellen
- zur Herstellung hochvernetzter Nanosilica-Membranen für Brennstoffzellanwendungen mit Protonenaustauschmembranen. Diese Membranen bieten eine bessere Protonenleitfähigkeit und thermische Stabilität.
- zur Vorbereitung des Poly(vinylidenfluorid)-/TEOS-Matrixseparators zur Verbesserung der Leistung von Lithium-Ionen-Batterien. Der Separator zeichnet sich durch eine ausgezeichnete Elektrolyt-Retention und Benetzbarkeit aus.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Ausgezeichnete Adhäsion auf Substraten
- Gleichmäßige Abscheidung von Schichten
- Vernetzungsmittel zum Einführen von Polymersträngen in Hydrogel
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
113.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
45 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Silica's versatility spans various industries, including biomedical applications.
Synthesis of Melting Gels Using Mono-Substituted and Di-Substituted Alkoxysiloxanes
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.