Wichtige Dokumente
234087
Kaliumindigotrisulfonat
ozone-scavenging reagent
Synonym(e):
Indigo-5,5′,7-trisulfonsäure Trikaliumsalz, Kaliumindigotrisulfonat, Trikaliumindigo-5,5′,7-trisulfonat, tri-Kalium-indigo-5,5′,7-trisulfonat
Qualitätsniveau
Form
crystals or chunks
Konzentration
>60% (HPLC)
Methode(n)
titration: suitable
Löslichkeit
water: 0.1%
λmax
600 nm
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[K+].[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2NC(\C(=O)c2c1)=C3\Nc4c(cc(cc4S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C3=O
InChI
1S/C16H10N2O11S3.3K/c19-15-8-3-6(30(21,22)23)1-2-10(8)17-13(15)14-16(20)9-4-7(31(24,25)26)5-11(12(9)18-14)32(27,28)29;;;/h1-5,17-18H,(H,21,22,23)(H,24,25,26)(H,27,28,29);;;/q;3*+1/p-3/b14-13+;;;
InChIKey
XOSMXDUITYWYGR-VPOCKCTCSA-K
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?