Wichtige Dokumente
131164
Indigokarmin
certified by the BSC, Dye content 85 %
Synonym(e):
Indigo-5,5′-disulfonsäure Dinatriumsalz, Säureblau 74
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
certified by the BSC
Qualitätsniveau
Assay
>85.0% (HPLC)
Form
solid
Zusammensetzung
Dye content, 85%
Farbe
dark blue to very dark blue
pH-Wert
3.87 (30 °C, 7.14 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
≥340 °C
Dichte
0.71 g/cm3 at 29 °C
λmax
608 nm
εmax
20,000 at 250-256 nm in water at 0.01 g/L
29500 at 284-290 nm in water at 0.01 g/L
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2NC(\C(=O)c2c1)=C3\Nc4ccc(cc4C3=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H10N2O8S2.2Na/c19-15-9-5-7(27(21,22)23)1-3-11(9)17-13(15)14-16(20)10-6-8(28(24,25)26)2-4-12(10)18-14;;/h1-6,17-18H,(H,21,22,23)(H,24,25,26);;/q;2*+1/p-2/b14-13+;;
InChIKey
KHLVKKOJDHCJMG-QDBORUFSSA-L
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Eignung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?