Merck
20890-U
Hamilton® HPLC-Spritzen
1750RNR, volume 0.5 mL, needle size 22 ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
Synonym(e):
Analytical HPLC Injection Syringes
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
glass body
Kanülengröße
22 ga (blunt tip)
Leistungsmerkmale
blunt tip
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 81265
Kanüle L
51 mm (2 in.)
Volumen
0.5 mL
Kompatibilität
for use with Rheodyne
for use with SSI
for use with Valco VISF-2
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)