Hamilton-Spritzen
Hamilton-Glasspritzen bieten dank ihrer hochwertigen Materialien und ihrer exzellenten Verarbeitung die bestmögliche Leistung für zuverlässige Analysen. Hamilton bietet das umfassendste Angebot an Standard- und speziell angefertigten Spritzen. Hamilton-Spritzen werden so hergestellt, dass eine Genauigkeit von ±1 % des Nennvolumens und eine Präzision von 1 %, gemessen bei 80 % des Gesamtvolumens der Skala, gewährleistet ist. Die Zylinder-Designs und Kolbenabmessungen garantieren ein hohes Maß an Genauigkeit und Präzision.
Erfahren Sie mehr über:
Gasdichte Hamilton-Spritzen
Die gasdichten Spritzen sind für die Dosierung von Flüssigkeiten und Gasen konzipiert und verfügen über eine leckagefreie Abdichtung, die durch eine präzisionsgefertigte PTFE-Kolbenspitze erzeugt wird. Der feste Sitz der Spitze gewährleistet eine wirksame Reinigung des Spritzenzylinders, so dass keine Probenreste zurückbleiben. Diese Funktion ist bei heterogenen Proben hilfreich, da sie das Risiko minimiert, dass sich Ablagerungen bilden und der Kolben blockiert. Diese Serie von Spritzen ist ideal für die Abgabe von Volumina von 100 μl bis 100 ml.
Hamilton-Mikroliterspritzen
Mikroliterspritzen sind speziell für die Verwendung mit Flüssigkeiten konzipiert und verfügen über einen von Hand montierten Edelstahlkolben und einen fein gebohrten Spritzenzylinder. Diese Spritzen eignen sich hervorragend für die Handhabung homogener Proben, die nicht zur Ausfällung oder Bindung mit Glas neigen.
Hamilton-TLC-Spritzen
Spritzen für die Dünnschichtchromatographie (DC) sind ab der Spitze über eine Länge von 3/4" mit einer PTFE-Beschichtung versehen. Die Beschichtung reduziert die Oberflächenspannung zwischen Nadel und Flüssigkeit und ist somit ideal für reproduzierbare Probenahmen. Die Spritzen für die Dünnschichtchromatographie sind in zwei Varianten erhältlich: entweder mit zementierter Nadel (SNTLC) oder mit Ersatznadel, die in eine Spritze mit entnehmbarer Standardnadel (RN) eingesetzt werden kann.
Hamilton-SampleLock-Spritzen
Mit Hamilton-SampleLock-Spritzen können Sie flüssige oder gasförmige Proben sicher entnehmen, lagern, transportieren und analysieren, da die Spritzen Verdunstungsverluste und Umweltverschmutzung verhindern. Diese Spritzen werden in verschiedenen Größen angeboten, die von 50 μl bis 100 ml reichen. Diese Spritzen verfügen über ein einfach zu bedienendes Drehventil und einen Positivanschlag hinten, der Probenverluste und ein Kolbenausblasen wirksam verhindert. Darüber hinaus ist das SampleLock-Ventil mit optionalen Luer-Lock-Adaptergewinden für Stecker und Buchsen ausgestattet, die die Kompatibilität mit verschiedenen Anschlüssen und Fittings gewährleisten.