Wichtige Dokumente
154709
Kohlenstoffdisulfid
spectrophotometric grade, ≥99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
spectrophotometric grade
Dampfdichte
2.67 (vs air)
Dampfdruck
5.73 psi ( 20 °C)
Assay
≥99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
212 °F
Expl.-Gr.
50 %
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Verunreinigungen
≤0.03% water
Abdampfrückstand
<0.0005%
Farbe
APHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.627 (lit.)
bp
46 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−112-−111 °C (lit.)
Dichte
1.266 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-Absorption
λ: 386 nm Amax: 1.0
λ: 388 nm Amax: 0.50
λ: 394 nm Amax: 0.25
λ: 403 nm Amax: 0.10
λ: 410 nm Amax: 0.05
λ: 500-750 nm Amax: 0.01
SMILES String
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
InChIKey
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Zielorgane
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-22.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-30 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?