Merck
09780
Sigma-Aldrich
Boc-12-Ado-OH
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
12-(Boc-amino)-dodecansäure
Größe auswählen
500 MG
114,00 €
114,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
114,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H33NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
315.45
Beilstein:
1980302
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
114,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (TLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Farbe
colorless to white
mp (Schmelzpunkt)
78-83 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C17H33NO4/c1-17(2,3)22-16(21)18-14-12-10-8-6-4-5-7-9-11-13-15(19)20/h4-14H2,1-3H3,(H,18,21)(H,19,20)
1S/C17H33NO4/c1-17(2,3)22-16(21)18-14-12-10-8-6-4-5-7-9-11-13-15(19)20/h4-14H2,1-3H3,(H,18,21)(H,19,20)
InChIKey
NNPOZNVKUHYVEJ-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Long, hydrophobic linker[1]; Synthesis of novel lipid[2]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
K. Hiruma et al.
Tetrahedron, 54, 15781-15781 (1998)
I.T. Dorn et al.
Journal of the American Chemical Society, 120, 2753-2753 (1998)