06773
Kaffeesäure
matrix substance for MALDI-MS, ≥99.0% (HPLC), powder, light beige
Synonym(e):
3,4-Dihydroxyzimtsäure, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-Propensäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
matrix substance for MALDI-MS
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (HPLC)
Form
powder
Farbe
light beige
mp (Schmelzpunkt)
211-213 °C (dec.) (lit.)
Kationenspuren
Ba: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Eignung
in accordance for UV test
SMILES String
OC(=O)\C=C\c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C9H8O4/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1-5,10-11H,(H,12,13)/b4-2+
InChIKey
QAIPRVGONGVQAS-DUXPYHPUSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?