205546
Caffeic Acid
A natural dietary compound reported to have anti-carcinogenic and anti-inflammatory properties.
Synonym(e):
Caffeic Acid, 3,4-Dihydroxycinnamic Acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
crystalline solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
tan
Löslichkeit
DMSO: 200 mg/mL
ethanol: 50 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C9H8O4/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1-5,10-11H,(H,12,13)/b4-2-
InChIKey
QAIPRVGONGVQAS-RQOWECAXSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
5-lipoxygenase
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Chan, W.S., et al. 1995. Anticancer Res.15, 703.
Ploemen, J.H., et al. 1993. Food Chem. Toxicol.31, 475.
Koshihara, Y., et al. 1984. Biochim. Biophys. Acta792, 92.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable