Merck
28-2800
Sigma-Aldrich
L-Glutaminsäure Mononatriumsalz Monohydrat
SAJ special grade, ≥99.0%
Synonym(e):
L-2-Aminopentandisäure, MSG, Natrium-L-glutamat
About This Item
Lineare Formel:
NaOOCCH2CH2CH(NH2)COOH · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.13
Beilstein:
4164348
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
SAJ special grade
Assay
≥99.0%
Form
solid
Verfügbarkeit
available only in Japan
mp (Schmelzpunkt)
232 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
O.[Na+].N[C@@H](CCC([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4.Na.H2O/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+1;/p-1/t3-;;/m0../s1
InChIKey
GJBHGUUFMNITCI-QTNFYWBSSA-M
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)