Wichtige Dokumente
13-1580
Iodwasserstoffsäure
JIS special grade, 55.0-58.0%
Synonym(e):
Hydriotic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
JIS special grade
Form
liquid
Verfügbarkeit
available only in Japan
Konzentration
55.0-58.0%
bp
127 °C (lit.)
SMILES String
I
InChI
1S/HI/h1H
InChIKey
XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?