Merck
07-1470
Sigma-Aldrich
2,6-Dibromchinon-4-chlorimid
JIS special grade
Synonym(e):
N-Chlor-2,6-dibrom-p-benzochinon-4-monoimin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H2Br2ClNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
299.35
Beilstein:
2094249
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
JIS special grade
Form
solid
Verfügbarkeit
available only in Japan
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl\N=C1\C=C(Br)C(=O)C(Br)=C1
InChI
1S/C6H2Br2ClNO/c7-4-1-3(10-9)2-5(8)6(4)11/h1-2H
InChIKey
JYWKEVKEKOTYEX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exploding BombExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Self-react. A - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
C L Garganta et al.
Analytical biochemistry, 240(2), 177-184 (1996-09-05)
Lipoic acid is a coenzyme for pyruvate dehydrogenase, alpha-ketoglutarate dehydrogenase, branched chain-ketoacid dehydrogenase, and the glycine cleavage system. Lipoic acid is covalently attached through an amide to the epsilon-amino group of specific lysine residues of these enzymes. Lipoamidase hydrolyzes the
Post-column derivatization of vitamin B6 using 2,6-dibromoquinone-4-chlorimide.
T Kawamoto et al.
Journal of chromatography, 267(2), 414-419 (1983-09-16)