35620
2,6-Dichlor-chinon-4-chlorimid
for spectrophotometric det. of vitamin B6, ≥99.0%
Synonym(e):
N,2,6-Trichlor-p-benzochinonimid, Gibbs Reagens
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (AT)
≥99.0%
Qualität
for spectrophotometric det. of vitamin B6
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
mp (Schmelzpunkt)
65-67 °C (lit.)
65-68 °C
Anwendung(en)
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl\N=C1\C=C(Cl)C(=O)C(Cl)=C1
InChI
1S/C6H2Cl3NO/c7-4-1-3(10-9)2-5(8)6(4)11/h1-2H
InChIKey
YHUMTHWQGWPJOQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Self-react. C - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?