Wichtige Dokumente
05892970001
Roche
cOmplete™-ULTRA-Mini-Tabletten, Protease-Inhibitor-Cocktail in EASYpacks
Tablets supplied in foil blister packs.
Synonym(e):
Proteaseinhibitor
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
tablet
Verpackung
pkg of 30 tablets (individually packed in foil blister packs)
Hersteller/Markenname
Roche
Löslichkeit
water: soluble
Absorption
0.4 at 280 nm (1x solution)
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Rekombinante Proteine können während der Expression teilweise abgebaut werden. Lösliche Abbauprodukte werden mit aufgereinigt und führen zu nicht-homogenen Proteinpräparationen mit Proteinfragmenten in unterschiedlichen Längen. Metalloproteasen werden von EDTA gehemmt und kommen häufig zum Beispiel bei Bakterien vor.
Proteasen und Phosphatasen können auf praktische Weise gleichzeitig gehemmt werden, indem einfach eine cOmplete ULTRA Proteasehemmer-Cocktail-Mini-Tablette und eine PhosSTOP Phosphatasehemmer-Cocktail-Tablette zusammen in dieselbe 10-ml-Pufferlösung gegeben werden.
Spezifität
Anwendung
Dieser neue Protease-Inhibitor-Cocktail hemmt jetzt auch Aspartatproteasen sowie Serin-, Cystein- und Metalloproteasen. cOmplete-ULTRA-Tabletten wurden zur Erzielung des maximalen Wirkungsgrads bei verschiedenen Zelltypen entwickelt. Die beste Leistung wird mit Lysaten von Bakterien-, Hefe- und Insektenzellen und einer Vielzahl von Zellen höherer Organismen garantiert.Das neue Harz von
Roche ′für die Aufreinigung von His-markierten Proteinen, cOmplete His-Tag Aufreinigungsharz, ist mit dieser EDTA-haltigen Tablette kompatibel. Dank der neuen Metallionen-bindenden Chelatorchemie des cOmplete His-Tag Aufreinigungsharzes kann EDTA bei der IMAC (Immobilized Metal Ion Affinity Chromatography, Immobilisierte-Metallionen-Affinitätschromatographie) verwendet werden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Ultra-effizienter Schutz
- Praktisches Tablettenformat
- Für die IMAC-Aufreinigung geeignet
- Sicherheit im Labor
Komponenten
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Arbeitslösung: Handhabung
Die Tablette vorsichtig mit dem Daumen (nicht dem Fingernagel) durch die Folienverpackung drücken, um ein Auseinanderbrechen der Tablette zu vermeiden.
Ansetzen der Arbeitslösung
Eine einzelne Tabelle reicht aus, um die proteolytische Aktivität in einer 10-ml-Extraktionslösung zu hemmen. Bei sehr hoher proteolytischer Aktivität sollten für einen 10-ml-Extraktionspuffer 2–3 Tabletten verwendet werden. Die Tabletten können dem Extraktionsmedium direkt zugegeben werden.
Stammlösung (2-fache Konz.)
Als Alternative zur direkten Verwendung mit Lysaten kann mit dem folgenden Verfahren eine Stammlösung mit zweifacher Konzentration hergestellt werden:
• Eine cOmplete-ULTRA-Tablette in 5 ml bidestilliertes Wasser in ein PE- oder PP-Röhrchen geben.
• 3 min lang bzw. bis zum vollständigen Auflösen der Tablette vortexen.
• Die Stammlösung ist auch dann gebrauchsfertig, wenn in der Lösung noch sehr kleine Partikel zu sehen sind. Diese Partikel haben keinen Einfluss auf die Hemmwirkung der Tabletten.
• Diese Stammlösung ist bei einer Lagerung bei 2 bis 8 °C 4 Wochen und bei einer Lagerung bei -15 bis -25 °C ebenfalls mindestens 4 Wochen lang stabil.
• Während der Lagerung der zweifach konzentrierten Lösung kann es zu einer Sedimentierung der Partikel kommen. Die Stammlösung vor dem Gebrauch kurz vortexen.
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): Die Stammlösung in Wasser ist bei einer Lagerung bei 2 bis 8 °C 4 Wochen und bei einer Lagerung bei -15 bis -25 °C ebenfalls mindestens 4 Wochen lang stabil.
Rekonstituierung
Für die Stammlösung nur Wasser verwenden.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.