Merck
11635379001
Roche
Rapid DNA Ligation-Kit
Synonym(e):
DNA-Ligation-Kit, Rapid, Ligation-Kit, Rapid DNA
About This Item
UNSPSC-Code:
41106618
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verwendung
sufficient for 40 reactions (DNA ligation)
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Roche
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Das Rapid DNA Ligation-Kit enthält alle für die Ligation notwendigen Reagenzien. Es sind keine zusätzlichen Reagenzie oder Additive notwendig. Das Kit ermöglicht eine schnelle Ligation von DNA mit stumpfen oder klebrigen Enden bei +15 bis +25 °C. Abhängig von der DNA-Konzentration in der Reaktion sind die Ligationsprodukte entweder ringförmig (bei niedriger DNA-Konzentration) oder konkatemer (bei hoher DNA-Konzentration). Die ligierte DNA eignet sich für die direkte Verwendung in Transformationsexperimenten.
Hinweis: Eine Elektroporation kann im Anschluss an die Ligation in Kombination mit dem High Pure® PCR-Produkt-Aufreinigungs-Kit durchgeführt werden.
Spezifität
DNA mit stumpfen oder klebrigen Enden (≤200 ng).
Hitzeinaktivierung: 10 min bei 65 °C (T4-Ligase)
Eine Inaktivation der T4-Ligase ist nur notwendig, wenn das Reaktionsgemisch der Ligation in anderen Experimenten als Transformationsassays verwendet werden soll.
Hinweis: Durch die Hitzeinaktivierung: des Reaktiosngemischs der Ligation vor der Transformation wird die Anzahl transformierter Kolonien drastisch verringert (> Faktor von 20).
Star-Aktivität: Star-Aktivität sollte ebenfalls vermieden werden. Bei Durchführung eines Doppelverdaus mit Enzymen, die für Star-Aktivität anfällig sind, sollte der Roche Restriction Enzyme Poster (oder der Roche Applied Science Katalog) konsultiert werden, um den optimalen Puffer für die jeweilige Enzymkombination zu wählen. Wenn möglich sollte für den Doppelverdau Puffer H verwendet werden.
Anwendung
Das Rapid DNA Ligation-Kit wird für die kovalente Verbindung von DNA-Fragmenten mit klebrigen oder stumpfen Enden verwendet, z. B.zum:
  • Klonen in Plasmid oder Phagen-Vektoren.[1][2]
  • Hinzufügen von Linkern zu Plasmiden oder anderen DNA.[3]
  • Rezirkulation von linearer DNA.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Schnell: Die Ligation dauert nur 5 Minuten.
  • Praktisch: Die Ligation erfolgt bei +15 °C bis +25 °C.
  • Einfach: Das Kit enthält alle benötigten Puffer und Enzyme.
  • Flexible: Das Kit eignet sich für alle üblichen Ligationsreaktionen.
  • Zuverlässig: Das einfache Verfahren und die gebrauchsfertigen Reagenzien gewährleisten Genauigkeit und Wiederholbarkeit.
Verpackung
1 Kit mit 3 Komponenten.
Angaben zur Herstellung
Inkubationszeit: 5 Minuten
Molares Verhältnis der zu ligierenden DNA: Das molare Verhältnis zwischen Vektor-DNA und Insert-DNA in einer standardmäßigen Ligationsreaktion ist normalerweise 1:3. Gegebenenfalls können aber auch andere Verhältnisse verwendet werden. Zum Beispiel:
Wenn sich zwei DNA wesentlich in der Länge unterscheiden versuchen Sie es mit einem Verhältnis von 1:1 oder 1:2
Wenn die Enden von zwei DNA stumpf sind, versuchen Sie es mit einem Verhältnis von oder 1:5
Sonstige Hinweise
Das neue Rapid DNA Dephos & Ligation-Kit enthält alle Reagenzien des Rapid DNA Ligation-Kit plus unsere neue rAPid alkalische Phosphatase.
Rechtliche Hinweise
High Pure is a registered trademark of Roche
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • Dilution Buffer 5x concentrated
  • T4 DNA Ligation Buffer 2x concentrated
  • T4 DNA Ligase 5 U/μl
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jacqueline Ferralli et al.
Biology open, 7(3) (2018-03-21)
Teneurins are type 2 transmembrane proteins expressed by developing neurons during periods of synaptogenesis and apoptosis. Neurons expressing teneurin-1 synapse with other teneurin-1-expressing neurons, and neurons expressing teneurin-2 synapse with other teneurin-2-expressing neurons. Knockdowns and mutations of teneurins lead to
Benjamin J Manning et al.
The Journal of biological chemistry, 292(28), 11927-11936 (2017-05-24)
Proper chromatin regulation is central to genome function and maintenance. The group III chromodomain-helicase-DNA-binding (CHD) family of ATP-dependent chromatin remodeling enzymes, comprising CHD6, CHD7, CHD8, and CHD9, has well-documented roles in transcription regulation, impacting both organism development and disease etiology.
Monoclonal Antibodies against Plasmodium falciparum Circumsporozoite Protein
Zhang M, et al.
Antibodies, 6, 11-11 (2017)
Marcelo A German et al.
Nature protocols, 4(3), 356-362 (2009-02-28)
We have developed a novel approach called parallel analysis of RNA ends (PARE) for high-throughput identification of microRNA (miRNA) targets and diverse applications for the study of the RNA degradome. The method described here comprises a modified 5'-rapid amplification of
Christopher King et al.
Integrative biology : quantitative biosciences from nano to macro, 8(2), 216-229 (2016-01-21)
Here we introduce the fully quantified spectral imaging (FSI) method as a new tool to probe the stoichiometry and stability of protein complexes in biological membranes. The FSI method yields two dimensional membrane concentrations and FRET efficiencies in native plasma
Protokolle
Rapid DNA Ligation Kit Protocol