Merck
11442074001
Roche
BM Purple
Roche, pkg of 100 mL, solution
Synonym(e):
Chromogenes Substrat
About This Item
UNSPSC-Code:
12352204
Form
solution
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 100 mL
Hersteller/Markenname
Roche
Farbe
dark purple
Löslichkeit
H2O: insoluble
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
BM Purple ist ein chromogenes Substrat für alkalische Phosphatase (AP) zur Präzipitation von Enzym-Immunassays. Es entwickelt eine dauerhafte, dunkel purpurfarbene Bande oder einen Fleck an der AP-Bindungsstelle auf der Membran oder dem festen Untergrund. Die stabilisierte Substratlösung kann direkt aus der Flasche ohne Mischen oder Rekonstitution verwendet werden. Es führt zu geringerer Hintergrundverfärbung als die Verwendung des BCIP/NBT-Zweiflaschensystems, ohne dass Sensitivität verloren geht. Das Reaktionsprodukt ist dunkel purpurfarben und unlöslich in Wasser. Der dunkle Purpurfarbton ist visuell erkennbar.
Aussehen vor der Verwendung: hellgelbe Farbe;
Nach der Farbentwicklung: dunkel purpurfarben
Anwendung
  • Kolorimetrisches AP-Substrat für: Immunhistozytochemie
  • Western Blot
  • Southern Blot
  • Northern Blot
  • Kolonie- und Plaque-Hybridisierung
  • In-situ-Hybridisierung
Komponenten
Gebrauchsfertige Lösung:
Angaben zur Herstellung
Arbeitskonzentration: Die besten Ergebnisse wurden bei Verwendung von 200 mU POD und Casein als Blockierungsreagenz erzielt.
Arbeitslösung: Löslichkeit in Wasser: unlöslich.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Christoph Kessle
Nonradioactive Analysis of Biomolecules null
Valentina Garcia-Lee et al.
The International journal of developmental biology, 65(4-5-6), 395-401 (2020-09-16)
The cell differentiation of the musculoskeletal system is highly coordinated during limb development. In the distal-most region of the limb, WNT and FGF released from the apical ectodermal ridge maintain mesenchymal cells in the undifferentiated stage. Once the cells stop
Jonas Malkmus et al.
Nature communications, 12(1), 5557-5557 (2021-09-23)
Precise cis-regulatory control of gene expression is essential for normal embryogenesis and tissue development. The BMP antagonist Gremlin1 (Grem1) is a key node in the signalling system that coordinately controls limb bud development. Here, we use mouse reverse genetics to
Ning Pan et al.
PloS one, 7(1), e30358-e30358 (2012-01-27)
Atonal homolog1 (Atoh1) is a bHLH transcription factor essential for inner ear hair cell differentiation. Targeted expression of Atoh1 at various stages in development can result in hair cell differentiation in the ear. However, the level and duration of Atoh1
Chunyan Li et al.
Nature communications, 12(1), 1094-1094 (2021-02-19)
Seahorses have a circum-global distribution in tropical to temperate coastal waters. Yet, seahorses show many adaptations for a sedentary, cryptic lifestyle: they require specific habitats, such as seagrass, kelp or coral reefs, lack pelvic and caudal fins, and give birth