11681451001
Roche
NBT/BCIP-Stammlösung
Synonym(e):
5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat, BCIP
Empfohlene Produkte
Form
solution
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
817.7
Verpackung
pkg of 8 mL
Hersteller/Markenname
Roche
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Das Reaktionsprodukt weist eine blaue Farbe auf und ist nicht in Wasser löslich. Die blaue Farbe ist sichtbar.
Formeln: NBT: C40H30Cl2N10O6, BCIP: C8H6NO4BrClP x C7H9N
Evaluierung: visuell
Formeln: NBT: C40H30Cl2N10O6, BCIP: C8H6NO4BrClP x C7H9N
Evaluierung: visuell
Anwendung
- Die Lösung wird in Blotting-Protokollen für die empfindliche Detektion alkalischer Phosphatase (AP) verwendet, wie u. a.: Southern Blot
- Northern Blot
- Western Blot
- Kolonie- und Plaquelifts
- In-situ-Hybridisierung
- und für Anwendungen in der Immunhistochemie und Immunzytochemie.
Physikalische Form
Lösung aus 18,75 mg/mL Nitroblau-Tetrazoliumchlorid und 9,4 mg/mL 5-Bromo-4-Chloro-3-Indolyl-Phosphat, Toluidinsalz in 67 % (DMSO) (v/v).
Hinweis: Die Farbe der Lösung kann von gelblich bis hellbraun variieren.
Hinweis: Die Farbe der Lösung kann von gelblich bis hellbraun variieren.
Angaben zur Herstellung
Arbeitslösung: Herstellung der Färbelösung
Diese Lösung vor der Verwendung stets frisch herstellen.
Diese Lösung vor der Verwendung stets frisch herstellen.
- Für alle Anwendungen außer dem DIG-System: 200 μL der Stammlösung 10 mL 0,1 M Tris-HCl, pH 9,5 (20 °C), 0,1 M NaCl, 0,05 M MgCl2 zugeben.
- Für DIG-System-Anwendungen: 200 μL der Stammlösung 10 mL 0,1 M Tris-HCl, pH 9,5 (20 °C), 0,1 M NaCl zugeben.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Biology open, 9(6) (2020-07-04)
Cranial neural crest cells (cNCCs) originate in the anterior neural tube and populate pharyngeal arches in which they contribute to formation of bone and cartilage. This cell population also provides molecular signals for the development of tissues of non-neural crest
Muscle & nerve, 49(1), 120-128 (2013-04-30)
Neuromuscular electrical stimulation (NMES) is used to improve quadriceps mass after anterior cruciate ligament (ACL) injury. We studied the effect of NMES on mRNA levels of atrophy genes in the quadriceps muscle of rats after ACL transection. mRNA levels of
Scientific reports, 10(1), 4961-4961 (2020-03-20)
Single-cell RNA-seq has been established as a reliable and accessible technique enabling new types of analyses, such as identifying cell types and studying spatial and temporal gene expression variation and change at single-cell resolution. Recently, single-cell RNA-seq has been applied
Cold Spring Harbor protocols, 2010(10), pdb-pdb (2010-10-05)
Blood-feeding mosquitoes, including the dengue and yellow fever vector Aedes aegypti, transmit many of the world's deadliest diseases. Such diseases have resurged in developing countries and pose clear threats for epidemic outbreaks in developed countries. Recent mosquito genome projects have
PloS one, 10(3), e0121330-e0121330 (2015-03-26)
Gene duplications provide raw materials that can be selected for functional adaptations by evolutionary mechanisms. We describe here the results of 350 million years of evolution of three functionally related gene families: the alpha, beta and gamma subunits of transducins
Protokolle
NBT/BCIP Stock Solution Protocol & Troubleshooting