Merck
ZFWATDET4
Milli-Q
Wassersensor
For use with AFS, Elix Advantage / Essential / Reference, Milli-Q Direct / Reference and RiOs Essential systems
Synonym(e):
Wassersensor für Wassersysteme
About This Item
UNSPSC-Code:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
Aufnahme AC/DC
230 V, 50 - 60 Hz
Materialien
POM body (machined)
stainless steel electrode
Verpackung
pkg of 1 unit
Kompatibilität
for use with AFS®
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® Direct
for use with Milli-Q® Reference
for use with RiOs Essential
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Der Wassersensor wird an das Wasseraufbereitungssystem angeschlossen und auf dem Boden oder der Arbeitsfläche platziert. Falls wider Erwarten ein Leck auftreten sollte, erkennt der Sensor den Wasseraustritt auf dem Boden oder der Arbeitsfläche und schließt automatisch das Einlassmagnetventil des Systems, um die Laborumgebung und andere Instrumente vor Wasserschäden zu schützen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Erhebliche Verminderung der Gefahr des Überlaufens und daraus resultierender Labor- oder Geräteschäden
  • Das Produkt wird mit einem 4 m langen Kabel geliefert.
  • An diesen Wassersensor kann in Serie eine Wassersensor-Verlängerung (Produktcode TANKLK002) angeschlossen werden. Dadurch können die Wassersensoren 8 m vom System entfernt installiert werden. Bei einer typischen Konfiguration befindet sich der primäre Wassersensor beispielsweise auf der Arbeitsfläche und die Verlängerung auf dem Boden.
Rechtliche Hinweise
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany