Merck
ZSQ240UCTK
Milli-Q
Milli-Q® SQ 240C Aufbereitungssystem-Kit
greener alternative
Combined pure RO water production station & ultrapure water dispensing module for one 3.5 L Switch tank
About This Item
UNSPSC-Code:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
Finding the right water system for your lab? Use our selection guide to determine the kind of system that would fit your needs at the lab or contact a specialist for further assistance.
Aufnahme AC/DC
100 V / 240 V AC, 50-60 Hz
Produktlinie
Milli-Q® SQ 2Series
Hersteller/Markenname
Milli-Q®
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Parameter
≤1.6 L/min distribution flow rate (Ultrapure water from Handset Dispenser)
≤42 L/hr make-up flow rate (Pure RO water)
≤6 L/min distribution flow rate (Pure RO water from SQ Gravity valve)
10 L/day max. usage
12 kg operating weight (26.5 lb) (dispensing module with SQ Switch 3.5 L tank)
12 kg operating weight (26.5 lb)
17 kg operating weight (37.5 lb) (production station with SQ Switch 3.5 L tank)
Widerstandsfähigkeit
18.2 MΩ-cm, 25 degrees
Höhe System
50.3 cm (19.8 in.)
62.9 cm (24.8 in.) , with Handset Dispenser tubing
Breite System
38.4 cm (15.1 in.) , dsipensing module including Handset Dispenser
40.9 cm (16.1 in.)
52.6 cm (20.7 in.) , including handset dispenser
system depth
22 cm (8.7 in.)
Verunreinigungen
Microbes: < 10 cfu/L (typically < 1 cfu/L) with SQPAK Final or Bio Final filters
Particulates: < 1 unit/mL (particulates > 0.22 µm with SQPAK Final or Bio Final filters
Pyrogens: < 0.001 EU/mL with SQPAK Bio Final filter
Rest-TOC (gesamter organischer Kohlenstoff)
≤5 ppb
Aufnahme
feed water nature potable tap water (Lab feed water connection must be a 1/2" Male thread NPT/BSP/GAZ)
Abgabe
product water quality: type 3 water (RO water)
product water quality: type 1 water (18.2 MΩ·cm)
Leitfähigkeit
0.055 μS/cm
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Mit SQPAK-TOC-Quanta-Kartusche und SQPAK-Endfilter
Um zu erfahren, wie die Wassersysteme der Milli-Q® SQ 2Series funktionieren und einen vollständigen Überblick zu erhalten, besuchen Sie unsere zugehörige Seite.
Das Milli-Q® SQ 240C Wasseraufbereitungssystem liefert sowohl reines Umkehrosmosewasser (RO-Wasser) als auch Reinstwasser (Typ 1). Ein flexibler Handspender dient zur Entnahme des Reinstwassers. Es ist mit einem Schwerkraftventil ausgestattet, um Umkehrosmosewasser direkt aus der SQ Switch 3,5-Liter-Tankbasis zu entnehmen.
Das Milli-Q® SQ 240C Wasseraufbereitungssystem ist Teil einer von sechs vorbestückten Konfigurationen, die für die Familie der Milli-Q® SQ 2Series erhältlich sind. Diese bietet dem Benutzer vollständige Autonomie und lässt sich an die Anforderungen und Entwicklungen im Labor anpassen.
Wir sind darauf ausgerichtet, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die zu einer der vier Kategorien umweltfreundlicherer Alternativen gehören. Dieses Produkt ist ein gemäß Design for Sustainability (DfS) entwickeltes Produkt. Klicken Sie hier, um die DfS-Scorecard anzuschauen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Der einfache, manuelle Handspender ermöglicht jedem neuen oder ungeübten Benutzer die Entnahme von Reinstwasser mit variablen Durchflussraten sowohl tropfenweise als auch bis zu 1,6 l/min
  • Eine zuverlässige Reinstwasserqualität mit einem spezifischen Widerstand von 18,2 MΩ·cm (Typ 1) wird deutlich sichtbar durch eine farbige LED angezeigt
  • Der TOC-Gehalt wird durch eine integrierte UV-Photooxidationslampe gesenkt
  • Durch die kombinierte Milli-Q® SQ 200 Reinstwasser-Entnahmeeinheit wird frisches Reinstwasser zur Verfügung gestellt. Ergänzt mit zusätzlichen autonomen Entnahmeeinheiten ist Reinstwasser dank des mobilen SQ Switch-Tanks überall im und außerhalb des Labors verfügbar
  • Schnelles Nachfüllen (in nur 6 min) des mobilen SQ Switch-Tanks mit frisch hergestelltem reinem Umkehrosmosewasser dank des Hochdurchsatz-RO-Filterelements (bis zu 42 l/h) der Station für die Reinwasserherstellung; durch die RO-Rückführungsschleife wird 50 % des Verwurfwassers eingespart; durch die automatische Spülung der RO-Membran wird die hohe Leistung aufrechterhalten
  • Eine kompakte Einrichtung und ein selbsterklärendes Installationshandbuch mit dazugehörigen Videos ermöglichen es Ihnen, das System dort anzuschließen, wo es für Ihre Labortätigkeit am besten geeignet ist, und es später bei Bedarf an einen anderen Ort zu verlegen
  • Durch den Einzelaustausch der Twist & Lock-Filterelemente wird die Wartung vereinfacht und Betriebskosten werden begrenzt
  • Durch die kompakte Größe sowie Wasser- und Energieeinsparungen wird das Labor in Bezug auf seine Ausrichtung auf Nachhaltigkeit unterstützt
Komponenten
Der angegebene Preis bezieht sich aktuell nur auf die vorstehende Bestellnummer und kann jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.
Diese Bestellnummer beinhaltet:
  • Eine Kombination aus der Station für die Herstellung von reinem Umkehrosmosewasser & die Reinstwasser-Entnahmeeinheit (Typ 1)
  • Einen Milli-Q® SQ Switch 3,5-Liter-Tank
  • Ein SQ Schwerkraftventil
Diese Bestellnummer beinhaltet nicht:
  • SQPAK Filterelemente oder Endfilter
  • Netzkabel, das für das lokale Stromnetz ausgelegt ist
Rechtliche Hinweise
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Schauen Sie sich Anleitungsvideos an und laden Sie sich Benutzerhandbücher für Laborwassersysteme der Milli-Q® SQ 2Series herunter. Damit machen Sie Ihr System in kürzester Zeit startklar. Systeme, Zubehör, Kartuschen und Services können Sie bequem online erwerben.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Verwandter Inhalt
Entdecken Sie einen neuen Weg zu Reinstwasser. Von nun an können Sie an jedem Labortisch frisch aufbereitetes Reinstwasser mit einem Widerstand von 18,2 MΩ cm entnehmen. Zuverlässige Qualität. Einfach. Kompakt. Skalierbar. Umweltverträglicheres Alternativprodukt. Onlinekauf.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.