Wichtige Dokumente
XX42LSS11
Millipore
Labscale Kits System 115 V
About This Item
UNSPSC-Code:
23151800
eCl@ss:
32031690
Aufnahme AC/DC
115 V, 60 Hz
Hersteller/Markenname
Labscale
Parameter
15 mL min. working volume
4-45 °C temperature
5.9 bar max. inlet pressure (85 psi)
5.9 bar max. transmembrane pressure (85 psig)
Höhe
45.7 cm (18 in.)
Länge
21.6 cm (8.5 in.)
Breite
27.9 cm (11 in.)
Gewicht
5.9 kg (13 lb)
Rechtliche Hinweise
LABSCALE is a trademark of EMD Millipore Corporation
Ersatzteil