Merck
PXB005A50
Millipore
Pellicon® XL Kassette mit Biomax® Membran
filtration area 50 cm2, NMWCO 5 kDa
Synonym(e):
Pellicon XL Ultrafiltration Module Biomax 5 kDa 0.005 m2
About This Item
UNSPSC-Code:
41104903
NACRES:
NB.24
Materialien
polyethersulfone membrane
polypropylene
polypropylene screen
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
holdup volume 3.2 mL
Hersteller/Markenname
Pellicon®
Parameter
0.03-0.05 L/min recirculation rate
15 mL min. working volume
2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
Methode(n)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Länge
18.8 cm (7.4 in.)
Breite
3 cm (1.2 in.)
Filtrationsfläche
50 cm2
membrane nominal area
50 cm2
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
≤7.5 mg/device
Matrix
Biomax®
Porengröße
5 kDa NMWCO
pH-Wert
1-14
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Filtercode: Biomax 5
Filtertyp: Ultrafiltration
Konfiguration: Kassette
Leistungsmerkmale und Vorteile
Screen vom Typ A (dichter Screen)
Verpackung
Nass, konserviert
Sonstige Hinweise
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das den GMP-Richtlinien der FDA entspricht.
Hinweis zur Analyse
Gravimetrisch extrahierbare Substanzen: nach Durchspülen mit Wasser
Rechtliche Hinweise
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany