Wichtige Dokumente
XX42RES01
Millipore
Reservoir, 500 mL, for LabScale
About This Item
UNSPSC-Code:
23151800
eCl@ss:
32031690
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Hersteller/Markenname
Pellicon®
Qualitätsniveau
Höhe
25.4 cm (10 in.)
Länge
44 cm
Breite
20 cm
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany