Merck
UFC8003
Millipore
Amicon® Ultra Zentrifugenfilter, 3 kDa MWCO
greener alternative
sample volume 4 mL, regenerated cellulose membrane, MWCO 3 kDa
Synonym(e):
Zentrifugenkonzentrator, 3 kDa MWCO, 4 ml Probenvolumen
Größe auswählen
8 PKG
102,00 €
24 PKG
279,00 €
96 PKG
776,00 €
102,00 €
Voraussichtliches Versanddatum05. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
8 PKG
102,00 €
24 PKG
279,00 €
96 PKG
776,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
102,00 €
Voraussichtliches Versanddatum05. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Materialien
polyethylene cap
polyethylene liner
polypropylene tube
regenerated cellulose membrane
regenerated cellulose support
styrene-butadiene housing
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
Amicon®
Verpackung
pkg of 24 pkg
pkg of 8 pkg
pkg of 96 pkg
Hersteller/Markenname
Amicon® Ultra
sustainability
Greener Alternative Product
Parameter
4 mL sample volume
Methode(n)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Länge
124 mm (4.88 in.)
Durchmesser
17.3 mm
Filtrationsfläche
3 cm2
Volumen
4 mL
Arbeitsvolumen
≤4 mL
4 mL
Porengröße
3 kDa MWCO
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Amicon® Ultra 4 ml Zentrifugenvorrichtungen mit Ultracel® 3.000-Dalton-Molekulargewichtsausschlussgrenze-Filtern bieten eine schnelle Ultrafiltration und verlässliche Rückhaltung von Makromolekülen. Zum Beispiel wird Zytochrom C (12,4 kDa) mit einer Anfangskonzentration von 0,25 mg/ml zu >95 % zurückgehalten.
Das vertikale Design und die verfügbare Membranoberfläche bieten eine schnelle Probenverarbeitung, hohe Probenrückgewinnung (in der Regel mehr als 90 % der verdünnten Ausgangslösung) und die Möglichkeit für eine 80-fache Konzentration. Die Polarisation der gelösten Stoffe und anschließendes Fouling der Membran werden durch das vertikale Design minimiert und ein physischer Dead Stop in der Filtervorrichtung verhindert das Zentrifugieren bis zur Austrocknung und einen potenziellen Probenverlust.
Das Konzentrat wird mit einem Pipettierer aus dem Probenreservoir der Filtervorrichtung entnommen, während das Ultrafiltrat in dem bereitgestellten Zentrifugenröhrchen gesammelt wird. Die Vorrichtung kann mit einem Schwenkwinkel- oder Festwinkelrotor verwendet werden. Durch das vertikale Membrandesign und den Dead Stop können die Amicon® Ultra 15-ml-Filter die höchste Rückgewinnung bei kurzen Abschleuderzeiten bieten.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner filtration device is made from 60% bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Anwendung
  • Ultrafiltration mit einer Ultracel®-Membran mit 3.000-Dalton-Molekulargewichtsausschlussgrenze.
  • Konzentration von biologischen Proben, die Antigene, Antikörper, Enzyme, Nukleinsäuren oder Mikroorganismen enthalten.
  • Aufreinigung von makromolekularen Komponenten aus Gewebekulturextrakten oder Zelllysaten und Proteinentfernung vor der HPLC.
  • Konzentration von verdünnten oder vor-aufgereinigten Proteinen aus Säuleneluenten.
  • Entsalzung, Pufferaustausch und Proteindialyse.
  • Größenausschluss und Proteinfraktionierung.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Min. Endkonzentratvolumen: 50 µL
Physikalische Form
Farbcode: Transparent mit pinkfarbener Kappe
Rechtliche Hinweise
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Filtration methods and membrane filter selection in nanoparticle purification and production.
Filtrationsmethoden und Membranfilterauswahl bei der Nanopartikelaufreinigung und -herstellung.
Auf dieser Seite werden die Grundsätze und Vorteile der Verwendung von Ultrafiltrationsmembranen bei der Vorbereitung von Proteinproben erörtert. Mögliche Anwendungen sind der Austausch von Lösungsmitteln, die Konzentration von Proteinproben oder die Probenaufreinigung.
Explore ultrafiltration membrane principles and benefits for protein sample preparation, including solvent exchange and sample concentration.
Protokolle
Das menschliche Plasma-Proteom ist eine umfangreiche Ressource für die Biomarker-Identifizierung und -Untersuchung.
The human plasma proteome is a vast resource for biomarker discovery and investigation.
Verwandter Inhalt
Proteinkonzentration ohne Verlust. Gewinnen Sie Proteine zuverlässig zurück, wenn Sie mit Amicon® Ultra Filtern konzentrieren.
Fragen
1-3 von 3 Fragen  
  1. What could be the reason for no protein recovery (in the concentrate or flow through) while using the UFC800324 to purify protein? Could the protein may be absorbed in the filter?
    1 Antwort
    1. The low or no protein recovery issue may be attributed to over-concentration of the protein, leading to precipitation. The User Guide provides guidance on maximizing sample recovery: Low sample recovery in the concentrate may be due to adsorptive losses, over-concentration, or passage of sample through the membrane. Adsorptive losses depend upon solute concentration, its hydrophobic nature, temperature and time of contact with filter device surfaces, sample composition, and pH. To minimize losses, remove concentrated samples immediately after centrifugal spin. If the starting sample concentration is high, monitor the centrifugation process in order to avoid over-concentration of the sample. Over-concentration can lead to precipitation and potential sample loss. If the sample appears to be passing through the membrane, choose a lower MWCO Amicon device.
      Hilfreich?
  2. What is max g force these filters can take? i.e. what sort of rpm or g force should I spin at?
    1 Antwort
    1. The UFC8003 protocol states to spin at 7,500 × g maximum for approximately 10–40 minutes. See the image below for further details.
      Hilfreich?
  3. Can we centrifuge these tubes in a normal 15 mL swinging bucket centrifuge?
    1 Antwort
    1. Yes, the device can be used in centrifuges with a swinging bucket or fixed-angle rotor.
      Hilfreich?