SCMF002
FIBROGRO®-LS-Komplettmedien-Kit für Kulturen humaner Fibroblasten
Allgemeine Beschreibung
FibroGRO-Medienformulierungen bieten eine optimale Zellkulturumgebung für viele Arten von humanen Fibroblasten und Mausembryofibroblasten. Diese serumarmen/serumfreien Formulierungen fördern das Wachstum dieser Zellen mit Geschwindigkeiten, die im Handel erhältlichen serumhaltigen Medien gleichkommen oder diesen überlegen sind, wobei eine ausgezeichnete Zellmorphologie erhalten bleibt. Die Medien sind für zusätzliche Stabilität in einer speziell entwickelten vor UV-Strahlung schützenden Schrumpffolie verpackt, die zudem einen Temperaturfühler für zusätzlichen Komfort enthält. FibroGRO-Medien enthalten keine Antimikrobiotika und kein Phenolrot, Komponenten, die zu Zellstress und Maskierungseffekten führen können, die Versuchsergebnisse beeinflussen könnten.
Anwendung
Das FibroGRO-LS-Medium ist für serumfreie (2 %) Kulturen von humanen Fibroblasten optimiert und fördert das Wachstum dieser Zellen in einer 2%igen Serumumgebung mit gleichen oder höheren Geschwindigkeiten als vergleichbare Medien, die mit deutlich höheren Konzentrationen von FBS ergänzt wurden. Kann auch für die Kultivierung von Stromazellen, mesenchymalen Zellen und embryonalen Fibroblasten der Maus verwendet werden. Das FibroGRO-LS-Medium enthält keine Antimikrobiotika und kein Phenolrot, Komponenten, die Zellstress und Maskierungseffekte auslösen können, die experimentelle Ergebnisse beeinflussen könnten (diese sind nicht erforderlich oder empfohlen, um eine optimale Zellleistung zu erhalten). FibroGRO bietet ein perfektes Zellsystem zum Etablieren von humanen Feeder-Schichten mit geringem Serumgehalt für Stammzellkulturen oder als Modell zum Untersuchen von Wundheilung, Toxikologie oder grundlegender Zellbiologie.
Komponenten
SCMF-BM SCMF002-S
Lagerung und Haltbarkeit
SCMF-BM: Bei 4 °C aufbewahren. Siehe Verfallsdatum auf dem Etikett. SCMF001-S: Bei -20 °C aufbewahren. Siehe Verfallsdatum auf den jeweiligen Etiketten. Angereichertes Medium = 4 °C, im Dunkeln. Innerhalb von einem Monat nach der Ergänzung verwenden. Nicht einfrieren.
Rechtliche Hinweise
FIBROGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials