Merck
GF06853855
Aluminiumoxid
tube, outside diameter 10.0 mm, length 150 mm, wall thickness 1.5 mm
Synonym(e):
AL607200
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 068-538-55
Länge
150 mm
AD
10.0 mm
Wandstärke
1.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)