SCC180
Humane Mundplattenepithelkarzinom-Zelllinie OECM-1
Human
Synonym(e):
OECM1, OEC-M1
Größe auswählen
1.050,00 €
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Größe auswählen
About This Item
1.050,00 €
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Humane Mundplattenepithelkarzinom-Zelllinie OECM-1, OECM-1 human oral squamous carcinoma cell line is suitable for studies of cancer cell signaling, epithelial-mesenchymal transition (EMT), metastasis, invasion, and cancer cell stemness.
Biologische Quelle
human
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Allgemeine Beschreibung
Quelle:
Die humane Plattenepithelkarzinom-Zellinie der Mundhöhle OECM-1 wurde durch chirurgische Resektion eines Primärtumors eines männlichen taiwanesischen Patienten gewonnen [4].
Beschreibung der Zelllinie
Anwendung
Krebs
Qualität
• Die Zellen werden mittels PCR negativ auf HPV-16, HPV-18, Hepatitis A, B, C und HIV-1- und HIV-2-Viren getestet.
• Es wird bestätigt, dass die Zellen humanen Ursprungs sind und keine Interspezies-Kontamination von Ratte, Maus, chinesischem Hamster, Goldhamster und nichtmenschlichem Primaten (NHP) vorliegt; gemessen durch den CLEAR-Kontaminationspanel von Charles River Animal Diagnostic Services.
• Die Zellen weisen keine Mykoplasmen-Kontamination auf.
• Jede Zellcharge wird mittels STR-Analyse genotypisiert, um die eindeutige Identität der Zelllinie zu verifizieren.
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash