Wichtige Dokumente
SCC073
Sigma-Aldrich
Plattenepithelzellkarzinom-Zelllinie UM-SCC-6
Human
Synonym(e):
UMSCC6
HNSCC
Head and neck squamous cell carcinoma cell line
H&N squamous cell carcinoma cell line
About This Item
UNSPSC-Code:
41106514
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.75
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Plattenepithelzellkarzinom-Zelllinie UM-SCC-6, UM-SCC-6 is a unique head and neck squamous carcinoma cell line isolated from a tumor located at the base of the tongue of a male patient and is a suitable in vitro model of H&N carcinoma studies.
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
liquid nitrogen
Allgemeine Beschreibung
Alle UM-SCC-Zelllinien wurden in dem Labor von Dr. Thomas Carey an der University of Michigan gewonnen und werden ausschließlich von Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland vertrieben. Zugang zu UM-SCC-Zellen ist auf die Beamten, Angestellten und Studierenden der Einrichtung des KÄUFERS, die Zugang für Forschungszwecke benötigen, beschränkt. Der KÄUFER darf UM-SCC-Zellen oder Derivate nicht an Dritte weitergeben. Der KÄUFER muss bei der Nutzung und Handhabung des Produkts alle geltenden Gesetze einhalten und es unter angemessenen Sicherheitsbedingungen aufbewahren, um eine unbefugte Nutzung oder unbefugten Zugriff zu verhindern.
DIESES PRODUKT IST NUR ZUM VERKAUF AN AKADEMISCHE EINRICHTUNGEN ODER GEMEINNÜTZIGE EINRICHTUNGEN ZUR VERWENDUNG IM RAHMEN DIESER LABEL-LIZENZ ZUR BESCHRÄNKTEN NUTZUNG ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. FÜR INFORMATIONEN ZUR KOMMERZIELLEN LIZENZIERUNG DER UM-SCC-ZELLEN, EINSCHLIESSLICH LIZENZIERUNG AN HANDELSUNTERNEHMEN, WENDEN SIE SICH BITTE AN [email protected].
UM-SCC-6 ist eine einzigartige Zelllinie von Plattenepithelkarzinomen des Kopfes und Halses, die bei der chirurgischen Resektion eines Tumors isoliert wurde, der sich an der Zungenbasis eines männlichen Patienten befand (1). Die Zelllinie ist negativ auf HPV-16, HPV-18, Hepatitis A, B, C und HIV-1- & HIV-2-Viren.
UM-SCC-6 wurde an der University of Michigan mit schriftlicher Einwilligung des Patienten und Genehmigung der Studie durch das Medical School Institutional Review Board etabliert.
Referenz:
1. Brenner, J.C., Graham, M.P., Kumar, B., Saunders, L.M., Kupfer, R., Lyons, R.H., Bradford, C.R., Carey, T.E. (2010) Genotyping of 73 UM-SCC head and neck squamous cell carcinoma cell lines. Head Neck 32(4):417-426.
Beschreibung der Zelllinie
Krebszellen
Anwendung
Dieses Produkt ist für den Verkauf an akademische Institutionen oder gemeinnützige Einrichtungen zur Verwendung in der Forschung erhältlich. Für Informationen zur kommerziellen Lizenzierung wenden Sie sich bitte an [email protected].
Qualität
• Jedes Fläschchen enthält ≥ 1 x 106 lebensfähige Zellen.
• Die Zellen wurden mittels PCR getestet und weisen ein negatives Ergebnis für HPV-16, HPV-18, Hepatitis A, B, C und HIV-1- & 2-Viren auf.
• Die Zellen weisen keine Mykoplasmen-Kontamination auf.
• Jede Zellcharge wird mittels STR-Analyse genotypisiert, um die eindeutige Identität der Zelllinie zu verifizieren.
Lagerung und Haltbarkeit
UM-SCC-6-Zellen sollten in Flüssigstickstoff aufbewahrt werden. Die Zellen können nach dem ersten Auftauen für mindestens 10 Passagen kultiviert werden, ohne dass die Expression und Funktionalität der Zellmarker wesentlich beeinträchtigt wird.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) erfordert eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel L1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie die entsprechende Einfuhrgenehmigung erhalten haben.
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jose M Ayuso et al.
Nature communications, 14(1), 6681-6681 (2023-10-22)
Numerous studies are exploring the use of cell adoptive therapies to treat hematological malignancies as well as solid tumors. However, there are numerous factors that dampen the immune response, including viruses like human immunodeficiency virus. In this study, we leverage