Wichtige Dokumente
RW0329325
Millipore
Reinforced Membrane, mixed cellulose esters, 0.2 µm, polyester web 293 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
mixed cellulose esters (MCE)
plain filter
web polyester
white filter
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Parameter
23 mL/min-cm2 water flow rate
Filterdurchm.
293 mm
Dicke
140 μm
Porengröße
0.2 μm pore size
75 % porosity
Allgemeine Beschreibung
Filter Code: RW03
Filter Type: Membranfilter
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3